Learn More
Zinc acrylate, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378928
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
The primary use of Zinc Acrylate is in the production of golf balls. Other uses are primarily in the production of specialty rubber products such as belts and hoses for automobiles. Also used as a tissue adhesive used for adherence of tissue to tissue or tissue to non-tissue for prostheses in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14643-87-9
Molecular Formula C6H6O4Zn
Molecular Weight (g/mol) 207.49
MDL Number MFCD00067208
InChI Key XKMZOFXGLBYJLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym zinc acrylate, zinc diacrylate, 2-propenoic acid, zinc salt, acrylic acid, zinc salt, 2-propenoic acid, zinc salt 2:1, zinc prop-2-enoate, 79-10-7 parent, acmc-20aj8t, dsstox_cid_7768, dsstox_rid_78559
PubChem CID 159747
IUPAC Name zinc;prop-2-enoate
SMILES [Zn++].[O-]C(=O)C=C.[O-]C(=O)C=C
Spezifikation
Melting Point ∼250°C
Density 1.6 g/mL
Quantity 250 g
UN Number UN3077
Solubility Information Soluble completely in acrylic acid and water (as a salt). Insoluble as a polymer.
Formula Weight 207.5
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Zinc acrylate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt