Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for S/T Bottles
Artikelnummer. 11794229 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Black
White
Closure Type:
Closed-top Cap
Open Top Cap
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with Wheaton Glass Diagnostic Bottles
  • Unlined
  • Open- and closed-top caps
  • 20-400 screw thread
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Color Black
Material Polypropylene
No. per Case 300 Cs.
Neck Finish 20-400
Certifications/Compliance ISO 9001
For Use With (Equipment) Screw neck diagnostic bottle
Closure Type Closed-top Cap
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt