Learn More
Thermo Scientific™ Vitek™ 2 QC Sets
Obtain faster recovery, enhanced viability, and direct-streak-to-plate capabilities with QC organisms manufactured using an unmatched proprietary gel preservation process.
Brand:  Thermo Scientific™ R4652021
 View more versions of this product
Product Code. 15269287
  • 1775.00 EUR / Each
DescripciĂłn
Show More
Especificaciones
Especificaciones
Shigella sonnei group D
ISO certified, cGMP (current Good Manufacturing Practices) compliant, FDA registered
Vitek 2 GN Comp QC Set/10
GN Comp QC Set
Qualitative QC
25931TM*, BAA-747™*, 17666™*, 6380™*, 700324™*, 13253™*
2°C to 8°C
Culti-Loops
Organism Sets
5 Loops/Pk.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos Certificados
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number264154 Certificate TypeCertificate of Analysis Date07/05/2025 Catalog NumberR4652021
Lot Number254588 Certificate TypeCertificate of Analysis Date04/04/2025 Catalog NumberR4652021
Lot Number188460 Certificate TypeCertificate of Analysis Date07/11/2024 Catalog NumberR4652021
Lot Number168173 Certificate TypeCertificate of Analysis Date19/10/2024 Catalog NumberR4652021
Lot Number156814 Certificate TypeCertificate of Analysis Date30/08/2024 Catalog NumberR4652021
Promociones
Promociones
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Thermo Scientific™ Vitek™ 2 QC Sets > Vitek 2 GN Comp QC Set/10
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado