Learn More
Vanadium(IV) fluoride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11327247
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
This item is not returnable. Vea la política de devoluciones
Vanadium(IV) fluoride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10049-16-8
MDL Number MFCD00042554
Synonym vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluoride
Especificaciones
Melting Point 325°C (decomposition)
Color Yellow to Brown
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Linear Formula VF4
UN Number UN2923
Solubility Information Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
Formula Weight 126.94
Percent Purity 95%
Sensitivity Moisture sensitive
Density 2.975 g/mL
Chemical Name or Material Vanadium(IV) fluoride
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado