Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Printing Hygrometer/Thermometer
Provides permanent hard copy results
610.00 EUR
Specifica
Resolution 0.001
Temperature Resolution 0.1°F
Includes Humidity/T1 and T2 probes and cables, probe holder, paper, carrying case, six AAA batteries and traceable certificate
Certifications/Compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Dimensions (L x W x H) Type Height (Metric) Length (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensions (L x W x H) Type Height (Metric) Length (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
11739835
Vedere i documenti
Fisherbrand™
90029-41
3 x 1.5 x 7.5 in. (7.6 x 3.8 x 19 cm) Printing Hygrometer/Thermometer 19 cm 7.6 cm
610.00 EUR
Each
Solo null disponibili
Estimated Shipment: 11-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
0.001
0.1°F
Humidity/T1 and T2 probes and cables, probe holder, paper, carrying case, six AAA batteries and traceable certificate
ISO 17025, A2LA, NIST
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Traceable™ Printing Hygrometer/Thermometer
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato