Learn More
Tantalum(V) oxide, Spectrographic Grade, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
123.62 EUR - 353.76 EUR
Identificatori chimici
CAS 1314-61-0
Molecular Formula O5Ta2
Molecular Weight (g/mol) 441.89
MDL Number MFCD00011254
InChI Key PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
11344879
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
073118.14
25 g
123.62 EUR
25g
11354879
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
073118.22
100 g
353.76 EUR
100g
Descrizione
Descrizione
Tantalum(V) oxide is used in the production of capacitors, due to its high dielectric constant. These capacitors are used in automotive electronics, cell phones, thin film components, and electronic circuitry. In addition, tantalum(V) oxide has been utilized in the fabrication of the glass of photographic lenses. Due to its high biocompatibility and resistivity, it has attracted many biomedical applications. It is used in tantalum capacitors, resistive switching memories, high frequency CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrated circuits, and high-k dielectric for DRAM (Dynamic random-access memory) capacitor applications. It has been shown to improve corrosion resistance and cytocompatibility of titanium substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1314-61-0
441.89
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
O5Ta2
MFCD00011254
[(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
Specifica
1800°C
Powder
MFCD00011254
Insoluble in almost all organic solvents. Solubility is negligible in water.
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
441.89
99.5%
Odorless
(metals basis)
1314-61-0
O5Ta2
14,9056
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
[(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
441.89
Spectrographic
8.2 g/mL
Tantalum (V) oxide
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 215-238-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Tantalum(V) oxide, Spectrographic Grade, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato