Learn More
Fisherbrand™ SYBR™ Green qPCR Master Mix
Fisherbrand™ SYBR™ Green qPCR Master Mix is a 2X, ready-to-use master mix designed for dye-based, quantitative amplification of DNA (cDNA and gDNA) targets by real-time PCR.
Brand:  Fisherbrand™ A59530
 View more versions of this product
Product Code. 17806238
  • 2425.00 EUR / 50mL
Genomics Powerhouse
Use promo code 24117 at checkout
View Available Promotions
Beschreibung
Show More
Spezifikation
Spezifikation
SYBR Green dye, DNA polymerase, with an antibody-mediated hot start, Heat-labile uracil-DNA glycosylase (UDG), ROX dye (passive reference dye), dNTP blend containing dUTP/dTTP, Optimized buffer components; Store at -20°C ± 10°C in the dark
Frozen
qPCR, 2-step RT-qPCR, RT-qPCR
SYBR Green, FAM
Dry Ice
2X
50 mL
SYBR
High
Fast or Standard
Master Mix
Gene Expression, DNA Quantitation, Microbial Detection, Real Time PCR (qPCR)
5000 x 20 ÎĽL Reactions
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ SYBR™ Green qPCR Master Mix > Volume: 50 mL
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt