Learn More
Techne™ Stuart™ Virgin Polypropylene Microtubes
215.00 EUR - 540.00 EUR
Specifications
Closure Material | Virgin polypropylene |
---|---|
Color | Clear |
Material | Polypropylene (Virgin) |
No. per Pack | 1000/Pk. |
Packaging | 1000/Pk. |
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
13018513
|
Techne™
99968-00 |
200 μL |
540.00 EUR
Pack of 1000 |
Estimated Shipment: 18-02-2025
Log in to see stock. |
|||||
11573919
|
Techne™
99968-01 |
500 μL |
215.00 EUR
Pack of 1000 |
Estimated Shipment: 18-02-2025
Log in to see stock. |
|||||
Spezifikation
Virgin polypropylene | |
Polypropylene (Virgin) | |
1000/Pk. |
Clear | |
1000/Pk. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts