Learn More
Praseodymium(III) oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333817
50 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 12036-32-7 | O3Pr2 | 329.812 g/mol
Praseodymium(III) oxide is used as a pigment in glass, optic and ceramic industries. Praseodymium-doped glass called didymium glass is used in welding goggles, since it blocks infra-red radiation. Further, it is used as a dielectric in combination with silicon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 12036-32-7
Molecular Formula O3Pr2
Molecular Weight (g/mol) 329.812
MDL Number MFCD00011178
InChI Key MMKQUGHLEMYQSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dipraseodymium trioxide, praseodymium iii oxide, praseodymium oxide pr2o3, praseodynium oxide, dipraseodymium 3+ ion trioxidandiide, praseodymium iii oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 165911
IUPAC Name oxygen(2-);praseodymium(3+)
SMILES [O-2].[O-2].[O-2].[Pr+3].[Pr+3]
Especificaciones
Melting Point 2300°C
Physical Form Sintered Lump
Quantity 50 g
Merck Index 14,7712
Solubility Information Insoluble in water. Moderately soluble in strong mineral acids.
Formula Weight 329.83
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Density 7.07 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Praseodymium(III) oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Praseodymium(III) oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado