Learn More
Potassium chloride, 0.005M, Conductivity Standard, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11335417
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
Potassium chloride 0.0005M solution is used as conductive standard and as electrolyte in analytical chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Molecular Formula ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
MDL Number MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC Name potassium chloride
SMILES [Cl-].[K+]
Especificaciones
Concentration 0.005M
Quantity 1 L
Formula Weight 74.55
Odor Odorless
Solubility Miscible with water
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Potassium chloride Conductivity Standard, 718μmho at 25°C
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado