Learn More
Platinum foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11306507
Click to view available options
Quantity:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Form: Approx.0.34g/25 x 25mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-06-4
Molecular Formula Pt
Molecular Weight (g/mol) 195.08
MDL Number MFCD00011179
InChI Key BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC Name platinum
SMILES [Pt]
Specifica
Color White
Appearance Silvery white foil
Density 21.45g/cm3 at 20°C
Assay Percent Range 99.9% (Metals basis)
Quantity 25 x 25 mm
Odor Odorless
Form Foil
Chemical Name or Material Platinum
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato