Learn More
Phosphorus(V) oxide, 99.99%, Thermo Scientific Chemicals
33.57 EUR - 500.49 EUR
Identificatori chimici
CAS 1314-56-3
Molecular Formula O5P2
Molecular Weight (g/mol) 141.94
MDL Number MFCD00011440
InChI Key DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name tricyclo[3.3.1.1³,⁷]tetraphosphoxane-1,3,5,7-tetrone
SMILES O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantity Prezzo Quantità e disponibilità  
11433880
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.09
10 g
33.57 EUR
10g
11423880
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.22
100 g
139.70 EUR
100g
11413880
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
089966.36
500 g
500.49 EUR
500g
Descrizione
Descrizione
Phosphorus(V) oxide is used as a drying and dehydrating agent, a condensation reagent in organic synthesis and a laboratory reagent. It is also used in sugar refining and in fire extinguishing. Phosphorus pentoxide in DMSO forms an Onodera reagent which oxidizes alcohols. It is capable of converting mineral acids to anhydrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Show More
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 215-236-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3945000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Phosphorus(V) oxide, 99.99%, Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato