Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 System Replacement Parts
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with B2 and B3 system replacement parts.
Marque: Thermo Scientific™ B2-CST
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Replace your UVT gel tray, gaskets and external casters with Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 and B3 System Replacement Parts, for use with EasyCast™ Mini Gel Systems.
For use with Owl EasyCast B2 and B3 Gel Systems.Spécification
External caster (trays and combs not included) | |
Mini | |
Caster | |
12 cm |
Owl™ EasyCast B2 and B3 Mini Gel Electrophoresis System | |
Owl, EasyCast | |
14 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu