Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Make it easier to identify specific vials quickly and simplify your inventory by using these color coders that fit into the top of cryogenic vial or tube closures.
Brand:  Thermo Scientific™ 355077
 View more versions of this product
Product Code. 10691722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Make it possible to identify specific vials quickly and simplify your inventory using color coders that fit into the top of Nalgene™ Cryogenic vial closures or Nunc™ Cryogenic Tube closures.
  • Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
  • Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Polystyrene
500/Pk., 2000/Cs.
Cryogenic Vial
Yellow
Nunc
Vial Closure
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis