Learn More
Niobium(V) oxide, 99.95% (metals basis) Product Code.: 11357938
Niobium(V) oxide, 99.95% (metals basis)
Product Code. 11357938
25 g
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Product Code. 11357938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036478.14
Request Bulk or Custom Format
For Vacuum Deposition | CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
Niobium(V) oxide is used for vacuum deposition, as an alternate electrode to lithium metal in advanced fuel cells, Applied in the solid state formation of an unusual cation deficient perovskite. And it is also used in Electrical and Electronic Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1313-96-8
Molecular Formula Nb2O5
Molecular Weight (g/mol) 265.81
MDL Number MFCD00011128
InChI Key ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Especificaciones
Melting Point 1520°C
Color White
Physical Form Sintered Lump
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.95% (metals basis)
Solubility Information Soluble in HF. Insoluble in water.
IUPAC Name [(dioxoniobio)oxy]dioxoniobium
Formula Weight 265.81
Odor Odorless
Appearance White 3-12mm Sintered Lump
Density 4.6
Chemical Name or Material Niobium(V) oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Niobium(V) oxide, 99.95% (metals basis) >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado