Learn More
Neodymium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11316308
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
It is used as pharmaceutical intermediates. It is used in the selective PVC membrane sensors. The sensor with ionophore (L1) exhibits significantly enhanced selectivity towards neodymium (III).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13746-96-8
Molecular Formula N3NdO9
Molecular Weight (g/mol) 330.25
MDL Number MFCD00149798
InChI Key CFYGEIAZMVFFDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym neodymium iii nitrate hydrate, neodymium nitrate hydrate, acmc-20ak53, 3no3.nd.h2o, neodymium nitrate-water 1/3/1, neodymium 3+ ion hydrate trinitrate, neodymium 3+ hydrate trinitrate, neodymium iii nitrate hydrate, reacton, nitric acid,neodymium 3+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 71311426
SMILES [Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Melting Point ∽40°C
Color Blue
Physical Form Wet Crystalline Aggregates
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.99% (REO)
Solubility Information Soluble in water.
IUPAC Name neodymium(3+);trinitrate;hydrate
Formula Weight 330.25 (Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance Violet crystals
Chemical Name or Material Neodymium(III) nitrate hydrate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis