Specifications
Assay Percent Range | 97% |
Quantity | 10 g |
Formula Weight | 215.29 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | 8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
N-Benzyltropinone, 97%, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido