Learn More
Grant Instruments™ Hose Barb Pump Connector
Fits flexible tubing. Grant Instruments™ Hose Barb Pump Connector is for use with Grant Refrigerated Baths and Heating Circulators
Marke: Grant Instruments™ M-HB7
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Metal pump inlet/outlet connector
- Hose barb stlyle fits flexible tubing
- Temperature range -40 to 120°C
Spezifikation
Flexible Tubing 7mm I.D. | |
Pump Connector | |
7 mm |
-40°C to +120°C | |
Metal |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur