Learn More
Lucifer yellow CH, Dilithium salt, ≥99%, >95%, MP Biomedicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Spezifikation
Spezifikation
Assay Percent Range | >95% |
Formula Weight | 457.2 |
Percent Purity | ≥99% |
Color | Orange to Yellow |
Quantity | 10 mg |
Physical Form | Powder |
Chemical Name or Material | Lucifer yellow CH, Dilithium salt, For HPLC analysis |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur