Learn More
Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11351748
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate participates in the preparation of the Schiff base complexes of lanthanide (III) ions. When hydrated lanthanum perchlorate in ethanolic solution is treated with an ethanolic solution of terpyridine, [La(terpy)3](CIO4)3 is deposited as very small crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14017-46-0
Molecular Formula Cl3H12LaO18
Molecular Weight (g/mol) 545.33
MDL Number MFCD00150245
InChI Key DCEUOMQVLPJQAI-UHFFFAOYSA-K
Synonym lanthanum perchlorate, lanthanum 3+ perchlorate, perchloric acid, lanthanum 3+ salt, perchloric acid, lanthanum 3+ salt 3:1, lanthanum 3+ triperchlorate, lanthanum iii perchlorate solution
PubChem CID 166977
IUPAC Name lanthanum(3+);triperchlorate
SMILES O.O.O.O.O.O.[La+3].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Spécification
Physical Form Crystalline
Quantity 100 g
UN Number UN1481
Solubility Information Easily soluble in water.
Formula Weight 545.35 (437.26 Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis