Description
- Anti-static
- Front zip closing
- Low lint properties
- Reduced heat stress
- Knitted cuffs and collared
- Internal pocket on the wearer's left-hand side
Especificaciones
Especificaciones
Product Type | General Purpose Lab Coat |
Size | X-Large |
Gender | Unisex |
Material | Polypropylene, Polyethylene Laminate |
Color | Cool White |
Cuff Style | Knit |
Disposable | Reusable |
Sterility | Non-sterile |
Seam Type | Serged |
Certifications/Compliance | CE Category 1 |
Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
3M™ 4432+ Lab Coats >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido