Learn More
Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%, Honeywell™
Product Code. 15655150
Click to view available options
Quantity:
50 g
500 g
2.5 kg
12 kg
Packaging:
Drum With Inliner
Glass Bottle
Reagent Grade, chips,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Molecular Formula I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
MDL Number MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
SMILES II
Spezifikation
Boiling Point 184°C (literature)
Melting Point 113°C (literature)
CAS Max % 100.0000%
Quantity 2.5 kg
Linear Formula CHCl3
UN Number UN3495
Beilstein 3587194
IUPAC Name diiodine
Formula Weight 253.81
Percent Purity ≥99%
Grade Reagent
Packaging Glass Bottle
Density 4.930 g/cm3
Chemical Name or Material Iodine, Reagent Grade, chips, ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt