Learn More
Gallium(III) nitride, 99.99% (metals basis)
Product Code. 11399367
10 g, 10g
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 25617-97-4 | GaN | 83.73 g/mol
Gallium(III) nitride is used to read blu-ray discs. It is used in various wireless infrastructure applications. It finds applications in optoelectronic, high-power and high-frequency devices. It is also useful in military electronics (active electronically scanned array radars). It is biocompatible and used in electrodes and electronic components in living organisms. It is a suitable material for solar cell arrays for satellites. It is employed in bright light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25617-97-4
Molecular Formula GaN
Molecular Weight (g/mol) 83.73
MDL Number MFCD00016108
InChI Key JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 117559
IUPAC Name azanylidynegallane
SMILES N#[Ga]
Spécification
Melting Point 800°C (sublimation)
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Merck Index 14,4351
Solubility Information Slightly soluble in hot concentrated sulfuric acid and hot conc; sodium hydroxide; Insoluble in water and dilute acids.
Formula Weight 83.73
Percent Purity 99.99%
Sensitivity Moisture sensitive
Density 6.1 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Gallium(III) nitride
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Gallium(III) nitride, 99.99% (metals basis) >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis