Learn More
Gallium(III) nitrate solution, Ga 9-10% w/w, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11345807
Gallium(III) nitrate solution, Ga 9-10% w/w, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345807
250 g
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Product Code. 11345807
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043484.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 13494-90-1 | GaN3O9 | 255.735 g/mol
Gallium(III) nitrate solution, is used as the material for producing gallium salts and for scientific research and chemical reagent. It is also used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-90-1
Molecular Formula GaN3O9
Molecular Weight (g/mol) 255.735
MDL Number MFCD00011016
InChI Key CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitrate, ganite, gallium nitrate anhydrous, nitric acid, gallium salt, unii-y2v2r4w9tq, gallium iii nitrate, ccris 4493, nitric acid, gallium 3+ salt, y2v2r4w9tq, gallium saltShow MoreShow Less
PubChem CID 61635
IUPAC Name gallium;trinitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ga+3]
Spezifikation
Physical Form Liquid
Quantity 250 g
UN Number UN3218
Solubility Information It is soluble in water.
Formula Weight 255.73
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ga 9 to 10% w/w
Chemical Name or Material Gallium (III) nitrate solution
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gallium(III) nitrate solution, Ga 9-10% w/w, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt