Learn More
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.2M, Honeywell Fluka™ Product Code.: 15684800
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.2M, Honeywell Fluka™
Product Code. 15684800 Shop All Honeywell Fluka Products
5 L, Poly Bottle
Click to view available options
Quantity:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Packaging:
Cubitainer
Poly Bottle
Product Code. 15684800
Brand: Honeywell Fluka 351025L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Volumetric, 0.2 M EDTA-Na2, for complexometry
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 139-33-3
Molecular Formula C10H14N2Na2O8
MDL Number MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonym ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acidShow MoreShow Less
InChI Key ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Molecular Weight (g/mol) 336.21
PubChem CID 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Chemical Name or Material Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Mostrar más Mostrar menos
Especificaciones
Linear Formula [CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
IUPAC Name disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Formula Weight 336.21
Packaging Poly Bottle
Quantity 5 L
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Solution, 0.2M, Honeywell Fluka™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado