Learn More
Memmert™ Entry Port 23 mm, Standard Position Side Right Side Centre/Top, For Un55Pa
Use these entry ports with convection ovens. Memmert™ Convection and Universal Oven Entry Points can be closed by flap in special positions at the back.
Brand:  Memmert™ UN55paF3
Product Code. 16364447
  • 226.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 14-07-2025
Description
  • Entry port with clear diameter
  • For Memmert Ovens
Specifications
Specifications
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
Stainless Steel
23 mm
Entry Port
0.9 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Memmert™ Entry Port 23 mm, Standard Position Side Right Side Centre/Top, For Un55Pa >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis