Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Fisher BioReagents™
Product Code. 11463883
4 L, HDPE Bottle, 4 L
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 mL
1 L
4 L
Packaging:
Glass Bottle
HDPE Bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
100mL
4 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 % | CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethyl Sulfoxide, >-99.7%, C2H6OS, CAS Number-67-68-5, methane, sulfinylbis, dmso, demasorb, dimethyl sulphoxide, demavet, dimethyl sulfoxide, demsodrox, dimethylsulfoxide, dimexide, methyl sulfoxide, 100mL, <-0.30 Absorbance Units at 280nm, Vapor Pressure: 0.55mbar at 20 deg.C, >-99.7 %
DMSO is a cryopreservation agent for cells, and may also be used in bacterial transformations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67-68-5
Molecular Formula C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
MDL Number MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name methylsulfinylmethane
SMILES CS(C)=O
Especificaciones
Melting Point 18.4°C
Absorbance ≤0.30 Absorbance Units at 280nm
Color Colorless
Decomposition Information >190°C
Density 1.100g/cm³
Boiling Point 189°C
Quantity 4 L
Identification Pass Test
Packaging HDPE Bottle
Physical Form Liquid
Assay Percent Range ≥99.7 %
Residue after Evaporation 0.001% max.
Linear Formula (CH3)2SO
Vapor Pressure 0.55mbar at 20°C
Viscosity 1.98 mPa/s at 25°C
Water 0.2% max.
Merck Index 15, 3285
Formula Weight 78.13
Percent Purity ≥99.7%
Chemical Name or Material Dimethyl Sulfoxide
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Methyl sulfoxide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Dimethyl Sulfoxide, Fisher BioReagents™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado