Learn More
Cobalt silicide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11352208
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Cobalt silicide is widely used in chemical research. It is also used for the production and characterization of very-large-scale integration (VLSI) applications in semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12017-12-8
Molecular Formula CoSi2
Molecular Weight (g/mol) 115.10
MDL Number MFCD00016021
InChI Key QKWVWIGBHQUEHX-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Melting Point 1277°C
Color Gray
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99% (Metals basis)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 115.11
Odor Odorless
Density 5.3
Chemical Name or Material Cobalt silicide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt