Learn More
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™ Product Code.: 11427554
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™
Code produit. 11427554 Tous les produits MP Biomedicals Produits
10 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 11427554
Brand: MP Biomedicals 0520265510
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chrome Azurol S is used as a reagent for determination of fluoride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1667-99-8
Molecular Formula C23H13Cl2Na3O9S
Molecular Weight (g/mol) 605.277
MDL Number MFCD00001615
InChI Key FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Mordant Blue 29, C.I. 43825
PubChem CID 54736314
IUPAC Name trisodium;5-[(3-carboxy-5-methyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophenyl)methyl]-3-methyl-2-oxidobenzoate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Formula Weight 605.29
Color Brown
Quantity 10 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Chrome Azurol S, Dye content: approx. 65%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Chrome Azurol S, MP Biomedicals™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis