Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C6 H5 Polypropylene SPE Column
Brand:  Macherey-Nagel™ 730084
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10269981
  • 175.00 EUR / Pack of 50
Estimated Shipment: 04-02-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Silica
3 mL
500 mg
Solid Phase Extraction Column
500 m2/g
8%
SPE
45 μm
60 μm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis