Learn More
CBS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 14787-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16853604
  • 410.00 EUR / 150µL
Description
Strongly expressed in human liver and pancreas, with weaker expression in heart and brain, the cytoplasmic protein cystathionine b-synthase (CBS) operates in the first step of homocysteine transulfuration. CBS, which belongs to the cysteine synthase/cystathionine b-synthase family of proteins, catalyzes the formation of cystathionine from the thrombogenic amino acid homocysteine using pyridoxal phosphate cofactor. Allosteric activation by adenosyl-methionine regulates CBS activity. Deficiencies in CBS are assoc-iated with homocystinuria, a recessively inherited error in sulfur amino acid metabolism that affects many organs and tissues. Symptoms of homocytinuria include arteriosclerosis, thrombosis, dislocated optic lenses, mental retard-ation and skeletal abnormalities.
Specifications
Specifications
CBS
Polyclonal
Unconjugated
CBS
Beta thionase, CBS, cystathionine beta synthase, HIP4, Serine sulfhydrase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12411, 24250, 875
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P32232, P35520, Q91WT9
CBS
CBS Fusion Protein Ag6437
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato