Learn More
Calcium phosphate tribasic, 34-40% Ca, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364257
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
10 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Utilized in powdered spices as an anticaking agent and baby powder. It is the starting material for the production of phosphoric acid and fertilizers. Employed in tissue replacement for repairing bony defects and act as drug carrier for drug delivery to the bone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12167-74-7
Molecular Formula Ca3O8P2
Molecular Weight (g/mol) 310.17
MDL Number MFCD00010904
InChI Key QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC Name tricalcium diphosphate
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Color White
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range 34-40% Ca
Solubility Information Partially soluble in water.
Formula Weight 1004.67
Appearance White powder
Density 3.14g/cm3 at 20°C
Chemical Name or Material Calcium phosphate tribasic, tribasic
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis