Learn More
BD Mouse T Lymphocyte Subset Antibody Cocktail
Designed to identify major subsets of T lymphocytes by direct immunofluorescent staining with flow cytometric analysis
Brand:  BD 558391
959.96 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10779856
  • 960.00 EUR / 1 set
Estimated Shipment: 31-01-2025
Description
The three antibodies have been titrated and pre-diluted, mixed together, and formulated for optimal staining performance. The Mouse T Lymphocyte Subset Isotype Control contains equivalent concentrations of fluorochrome- and isotype-matched negative-control immunoglobulin
  • Permits recognition of each of three antigens on each cell in a sample
  • Levels of expression of three antigens distinguish the major subpopulations of developing and peripheral T lymphocytes
  • Additional fluorochrome-labeled reagents may be combined to further characterize T-cell subpopulations
  • Monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography
  • Clone: 145-2C11, RM4-5, 53-6.7
  • Isotype: Armenian Hamster IgG1, κ, Rat IgG2a, κ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Flow Cytometry
FITC/PE/PE-Cyanine7
Affinity Purified
RUO
Cocktail
Mouse
100 Tests
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis