Learn More
Al-23 Tube, Both Ends Open, O.D.: 10mm, I.D.: 6mm, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031562.EM
This item is not returnable.
View return policy
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Al-23 Tube | |
Both ends open | |
800 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido