Kühlschränke
Liebherr™ Laborkühlschrank
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung temperaturempfindlicher Produkte, der Liebherr™ Laborkühlschrank ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der Serie TSG
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Thermo Scientific™ Labor-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Thermo Scientific™ Pharmazie-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Eine leise und nachhaltige Variante für medizin- und pharmaziegerechte Kühlung
Thermo Scientific™ Labor-Hochleistungs-Untertisch-Kühlschränke der Serie TSX
Für eine bessere Umgebung im Innen- und Außenbereich - Vorstellung unseres neuen Laborkühlschranks unter dem Ladentisch.
Thermo Scientific™ TSG Allzweck-Kühlschränke - in Kisten verpackt
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
Thermo Scientific™ Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX
Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific™ TSX sind eine nachhaltige Variante für die Kühlung von Vollblut und Blutkomponenten.
Thermo Scientific™ TSX Series Kühlgeräte für Hochleistungschromatographie
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Techne™ TROCKENBAD 0-40°C MIT KUGELN
Kühlen oder inkubieren Sie mit diesem Probenkühler Röhrchen in beliebiger Anzahl und Größe über einen längeren Zeitraum. Der Techne™ N° ICE elektronische Eisbehälter mit Keramik-beschichteten Beads hält die Temperatur und unterstützt die Probengefäße so lange wie erforderlich.
Kirsch Philipp™ Labex™ Laborkühlgerät
Innenraum explosionssicher.
Liebherr™ Medikamenten-Kühlschrank
Diese Kühlschränke werden für die allgemeine Lagerung von temperaturempfindlichen Proben im Labor verwendet. Liebherr™ MediLine Pharmazie-Kühlschränke sind im Innenraum mit Kunststoffbehältern ausgestattet.
Liebherr™ Kühlschrank mit ex-geschütztem Innenraum
Enthält einen explosionssicheren Innenraum. Liebherr™ MediLine Labor-Kühlschrank mit analoger Steuerung und funkenfreiem Innenleben ist mit fortschrittlichen Komponenten und Präzisionskontrollen ausgestattet, um sicherzustellen, dass Substanzen bei optimalen Temperaturen und mit maximaler Sicherheit gelagert werden.
Liebherr™ Kühlschrank mit Alarm, forcierte Luftumwälzung
Diese Kühlgeräte eignen sich für die allgemeine Lagerung temperaturempfindlicher Proben im Labor. Liebherr™ Umluftkühlgeräte sind mit kunststoffbeschichteten Rastereinlagen sowie Innenbehältern aus Kunststoff ausgestattet.
JULABO™ Chemikalienkühlschrank
Julabo™ Kühlschränke für Chemikalien werden zur Aufbewahrung und Kühlung von Chemikalien und gefährlichen Stoffen verwendet.
Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum, Unterbau
Für die sichere, präzise und langlebige Kühllagerung von temperaturempfindlichen Produkten, der Liebherr™ Laborkühlschrank mit explosionsgeschütztem Innenraum ist voll ausgestattet für Laboranwendungen in Liebherr Qualität, auf die Verlass ist. Temperaturvalidierung nach EN 60068 möglich und SmartMonitoring als Option.
Benötigen Sie für die Lagerung von Impfstoffen oder anderen Anwendungen einen Pharmazie-Kühlschrank?
Wozu ein spezieller Laborkühlschrank?
Die für viele Kapazitäten hergestellten Laborkühlschränke sind als Stand-, Unterbau- und Tischgeräte mit Glas oder massiven Türen erhältlich. Es sind viele verschiedene Optionen erhältlich, darunter programmierbare Anzeigen und Alarme, Fernüberwachung und Zugangsports sowie eine Reihe von Zubehör für Kühlgeräte und Tiefkühlgeräte.
Zusammen mit Tiefkühlgeräten sind Laborkühlschränke unverzichtbar für Forschung, Klinik, Pharmazie und Industrie und sowohl für den allgemeinen Gebrauch als auch für spezielle Zwecke konzipiert.
Universal-Labor-Kühlschränke und Pharmazie-Kühlschränke
- Aufrechterhaltung einer kontrollierten Umgebung für Präparate und andere temperaturempfindliche Proben, wie z. B. Impfstoffe
Nicht entzündbare, ex-geschützte Kühlschränke
- Diese Modelle kommen zum Einsatz, wenn beim Kühlen von explosiven oder brennbaren Materialien Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. Die Geräte enthalten moderne Komponenten und Steuerungen, die isoliert sind, und der Kühlschrank ist fest verkabelt, um Funkenbildung zu verhindern, sodass der Inhalt so sicher wie möglich gelagert wird.
- Ideal für Chemikalien und gefährliche Substanzen
Umluftkühlschränke
- Diese energieeffizienten Modelle ermöglichen eine präzise Temperaturregelung. Entwickelt für bessere Kühlleistung, schnelle Temperaturerholung, Stabilität und Homogenität. Sie verfügen über eine integrierte Notfall-Batterie, sowie Alarme für Über- und Untertemperatur und Stromausfall.
- Modelle mit forcierter Luftumwälzung sind die ideale Lösung für Blutbanken und die Lagerung von Blutbestandteilen
Chromatographie-Kühlschränke
- Zur Lagerung und zum Schutz von Materialien, die für Chromatographie-Anwendungen verwendet werden und eine präzise Temperaturregelung erfordern