Saugpipetten
Falcon™ Falcon™ Einweg-Saugpipetten
Hergestellt aus Polystyrol als sicherere Alternative zu Pasteur-Pipetten aus Glas. Corning™ Falcon™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal zur Verwendung mit Gewebekulturen oder anderen nicht toxischen Lösungen, die Aliquot oder Aspiration/Dispensation in einer sterilen Umgebung erfordern.
Corning™ Costar™ Einweg-Saugpipetten
Aus Polystyrol für Festigkeit, Klarheit und Langlebigkeit. Corning™ Costar™ Einweg-Ansaugpipetten sind ideal für die aseptische Aspiration von Flüssigkeiten unter Verwendung eines Vakuums.
Hirschmann™ Aspirette™ Vakuumpinzette
Vakuumpinzette zum Aufnehmen und Positionieren verschiedener flacher Objekte bis zu einem maximalen Stückgewicht von 70 g.
Greiner Bio-One Sterile Saugpipetten, 2 ml
Tropffreies Pipettieren mit maximaler Genauigkeit.