Rührer und Rührstäbe
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, zylindrisch
Zur Verwendung für eine deutlich erhöhte Magnetkraft und Entmagnetisierungsbeständigkeit. Rührstäbe aus Metallen der Seltenen Erden können leicht durch einen chemisch inerten schwarzen Punkt aus Carbon identifiziert werden.
Fisherbrand™ Mikromagnetrührstab aus PTFE
Entwickelt für die kleinsten Behälter. Fisherbrand™ Mikromagnetrührstäbe aus PTFE sind autoklavierbar.
Fisherbrand™ ARE Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte
Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 135 mm Durchm.
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Rührer
Thermo Scientific™ Cimarec™ i Telesystem Multipoint Rührer eignen sich für Anwendungen mit aggressiven Medien in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Heidolph instruments überkopfschüttler Reax 20/4 1-16 RPM EU .
Der Rotator Heidolph Reax 20/4 eignet sich dank seiner analogen Steuerung von 1 bis 16 U/min optimal für Abwasseranalysen.
Fisherbrand™ Glasummantelter Rührstab
Zur Verwendung mit stark abrasiven Medien, die PTFE abtragen würden. Der glasummantelte Magnetrührstab besitzt eine zylindrische Form und ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
IKA™ RH Basic 2 Magnetrührer
Rührbereich: 100 bis 2000 U/min; Form: Rund; Größe: 5 Zoll Durchm.
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE
Hergestellt aus PTFE-ummanteltem Magnetkern aus Alnico V. Fisherbrand™ zylindrische PTFE-Rührstäbe sind autoklavierbar.
Thermo Scientific™ Variomag™ Mini Rührer
Thermo Scientific Variomag Mini Rührer sind für den Einsatz auf allerkleinstem Raum konzipiert.
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oval
PTFE-Konstruktion Ideal für Gefäße mit rundem Boden, z. B. Rundkolben.
Fisherbrand™ Rührstäbchen aus PTFE mit Mittelring
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Fisherbrand™ RET Basic Magnetrührer
Zuverlässigkeit und einfache Plug-and-Play-Funktion — optimal für routinemäßige Rühranwendungen
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe aus PTFE, Set
Für Rührvorgänge bei einer Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen. Die Fisherbrand™ Rührstab-Boxensets, zylindrisch, sind isostatisch in reinen FDA-zugelassenen PTFE-Kunststoff gepresst.
Thermo Scientific™ Variomag Mono und Maxi Direct Rührer
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mono & Maxi Direct Rührern – 100 % wartungs– und verschleißfrei.
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem Langsamer Rührer für Zellkultur
Mit diesem langsamen Rührer können Sie thermisch empfindliche Kulturen wie Mikroträgerkulturen, Kulturbouillons und Zellsuspensionen sanft umrühren.
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 4,25 x 4,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Fisherbrand™ AREX/mit VTF Model Aluminium-Magnetrührer mit Heizplatte
Rührbereich: 1500 U/min; Größe: 6,1 Zoll Durchm.
Fisherbrand™ Isotemp™ Heizplattenrührer
Rührbereich: 50 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 7,25 x 7,25 in. (20,066 x 61,722 cm); Steckertyp: EU-Ausführung
Fisherbrand™ Rührstäbe mit Kern aus seltenen Erden und PTFE-Beschichtung, zylindrisch
Für erheblich erhöhte Magnetstärke und Beständigkeit gegen Entmagnetisierung. Rührstäbchen aus Seltenerdmetallen sind durch einen chemisch inerten, rußschwarzen Punkt leicht zu erkennen.
Velp Scientifica™ AM4 Heissplattenrührer mit mehreren Positionen
Mehrpositionen-Heizplattenrührer mit vier separat gesteuerten Rührplatten.
Velp Scientifica™ MULTIRÜHRER der Serie Digital
Sorgt für ein synchrones Rühren von 6 oder 15 Proben. Die Velp Scientifica™ MULTISTIRRER der Digital-Serie können mit einem Umluftwasserbad kombiniert werden, um die Temperatur von Proben zu regeln.
Fisherbrand™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Für stabiles Rühren. Diese Rührstäbchen aus PTFE sind autoklavierbar und haben einen Mittelring. Die flache Oberfläche ermöglicht eine gute Vermischung.
Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct Rührer, 150 l, 230 V Euro mit eingebauter Steuerung
Dank ihrer außergewöhnlichen Rührleistung eignen sich die Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobilen Direktrührer für Anwendungsbereiche mit hohen Volumen.
Fisherbrand™ Doppelendiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Diese Magnetrührstäbe aus PTFE gewährleisten dank doppelter Paddelwirkung effizientes Rühren und hohe Stabilität.
Fisherbrand™ Saturn Magnetrührstäbe
Mit effizienter Drehbewegung, um Pulver ohne Stocken zu rühren
Cowie Technology™ Achtseitiger PTFE-Rührstab
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Cowie Technology™ oktaedrischer PTFE-Rührstab ist autoklavierbar und verfügt über einen Mittelring.
Fisherbrand™ Rührstäbe, konisch, PTFE
Ähnliche Wirkung wie Oval- oder Drehring-Rührwerke. Die konischen Cowie Technology™ Rührstäbe aus PTFE sind stabil und für eine Vielzahl von Anwendungen autoklavierbar.
Cowie Technology™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped
Use with containers, vessel, stirrers, and stirring hot plates. Cowie Technology™ PTFE Magnetic Stir Bar, Cross-shaped, offer improved stirring action.
Cole-Parmer™ Rührheizplatten
Rührbereich: 100 bis 1500 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 12 x 12 Zoll; Max. Probenlast: 40 lb.