Shakers, Rockers, and Rotators
Edmund Buhler Kompaktschüttler
Zuverlässiger, robuster, gebrauchsfertiger kompakter Schüttler, der sich ideal für allgemeine Schüttelaufgaben im täglichen Gebrauch eignet.
Heidolph™ Vibramax 100 Schüttler
Kompakter, platzsparender Schüttler/Mischer. Der Heidolph™ Schüttler Vibramax 100 hat eine Kapazität von 2 kg.
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotatorscheibe
Für die Verwendung in Inkubatoren bis zu 40 °C und in Kühlräumen bis zu 4 °C. Bibby Scientific™ Stuart™ Rotatorscheiben zeichnen sich durch sanftes und dennoch wirkungsvolles Mischen aus. Ideal für das Aufrechterhalten der Suspension von biologischen Proben, das Belüften von Kulturen und für allgemeine Mischaufgaben.
Fisherbrand™ Flaschen- und Röhrchenroller, variable Geschwindigkeit 5 bis 80 U/min, Digital-Display, Fisherbrand
Die schlanken und kompakten Flaschen- und Röhrchenroller können Röhrchen und Flaschen unterschiedlicher Größen aufnehmen.
Thermo Scientific™ CO2-resistenter Schüttler
Zuverlässiger Betrieb rund um die Uhr, bei dem Sie in Ihrer Arbeitsumgebung Zellen optimal erhalten und entwickeln können.
Grant Instruments™ THERMOSHAKER WITH COOLING
PCMT-Thermoshaker mit Heiz- und Kühlfunktion sowie mit variabler Drehzahl und Temperatur mit einer Auswahl an Blöcken für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten: Ein Thermoshaker für Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten, ein kompakter Tischinkubator, ein Mikroröhrchen- und Mikrotiterplatten-Schüttler
Eppendorf™ Innova™ Offener Tischschüttler
Diese Plattformschüttler eignen sich zum Schütteln unter Umgebungsbedingungen auf der Arbeitsfläche, in einem Inkubator bzw. in warmen oder kalten Räumen. New Brunswick Scientific™ Innova™ Tischaufsatzschüttler für den Außeneinsatz verfügen über ein “Schnellwechsel”-Plattform-Kit für häufige Plattformwechsel mit Schnappverbindungen ohne Werkzeugeinsatz.
IKA™ Orbitalschüttler
Nimmt dank zahlreicher Befestigungsmöglichkeiten fast alle Gefäßformen und -größen auf. IKA™ Orbitalschüttler sind in verschiedenen Modellen mit den entsprechenden Funktionen für unterschiedliche wissenschaftliche Ansprüche erhältlich.
Grant Instruments™ 3D PLATFORM ROTATOR
Gewährleistet eine gleichmäßige orbitale 3D-Mischbewegung für Röhrchen, Kulturkolben, Schalen und Kästen über einen Drehzahlbereich von 5 bis 60 U/min. Grant Bio™ PS-3D 3D Festwinkelrotor mit variabler Drehzahl ist klein, aber besonders funktionell. Dank der niedrigen Form und kleinen Stellfläche eignet er sich sogar für extrem kleine Arbeitsbereiche.
Grant Instruments™ 3D PLATFORM ROTATOR
Gewährleistet eine gleichmäßige orbitale 3D-Mischbewegung für Röhrchen, Kulturkolben, Schalen und Kästen über einen Drehzahlbereich von 5 bis 60 U/min. Grant Bio™ PS-3D 3D Festwinkelrotor mit variabler Drehzahl ist klein, aber besonders funktionell. Dank der niedrigen Form und kleinen Stellfläche eignet er sich sogar für extrem kleine Arbeitsbereiche.
Grant Instruments™ Mikrotiterplatten-Schüttler
Der kompakte und effiziente Horizontalschüttler mit variabler Drehzahl gewährleistet ein zuverlässiges, geregeltes Schütteln von zwei oder vier Mikrotiterplatten.
Cole-Parmer™ Analoger Stuart™ Röhrchenroller
Erzeugt eine sanfte und dennoch wirkungsvolle Mischbewegung aus Schütteln und Rollen. Analoge Bibby Scientific™ Stuart™ Röhrchenroller können in Inkubatoren bis zu 60 °C und Luftfeuchtigkeit bis zu 80 % und in Kühlräumen bis zu 4 °C verwendet werden.
Heidolph™ 10° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Polymax 1040 ist ein mittelgroßes Modell und hat eine Beladungskapazität von 5 kg. Dieses Modell eignet sich für alle Gefäße – Kulturplatten, Medienflaschen, Erlenmeyerkolben. Es sind keine Grenzen gesetzt.
Edmund Bühler™ Kompaktschüttler
Programmierbare Steuerung mit Digitalanzeige für reproduzierbare Schüttelaufgaben
Heidolph™ Unimax 1010
Der Unimax 1010 ist ein mittelgroßer Laborschüttler und nimmt eine Tragkraft von 5 kg auf, die sich ideal für Wissenschaft, Forschung und andere Laborumgebungen eignet.
Grant Instruments™ Tischorbitalschüttler
PSU-20i Leistungsstarker und effizienter mikroprozessorgesteuerter, multifunktionaler Orbitalschüttler, der alles bietet, was zum Mischen Ihrer Proben erforderlich ist - Drehung, Hinundherbewegung und Vibration. Dies ermöglicht eine Optimierung des Mischvorgangs, ob in Kolben, Bechern, Petrischalen oder anderen Laborgefäßen.
Heidolph™ 10° Schüttler mit angewinkelter Plattform
Das Polymax 2040 ist ein großes Modell, das eine Tragfähigkeit von 10 kg für einen hohen Probendurchsatz akzeptiert und einen Neigungswinkel von 10° für eine viel stärkere Bewegung aufweist.
Heidolph™ Rotamax 120 Schüttler
Führt eine sanfte Bewegung für empfindliche Proben durch und ist für Kulturplatten und Erlenmeyerkolben geeignet. Der Heidolph™ Rotamax 120 Orbitalschüttler ist eine kompakte, platzsparende Einheit mit einem Schüttelorbit von 20 mm.
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Isotemp™ Shake Touch Hochgeschwindigkeitsschüttler
Includes block for 24 x 1.5mL microtubes, removable rack and cover.
Eppendorf™ ThermoTop™
Verwenden Sie diesen Deckel mit ThermoMixer™ C/ThermoStat™ C mit SmartBlock™ Platten und Laborgefäßen bis zu 2 ml und ThermoMixer F 0.5/F1.5/F2.0/FP. Der Eppendorf ThermoTop™ beheizte Deckel mit condens.protect™ Technologie verhindert Kondensation auf dem Röhrchendeckel und an der Röhrchenwand.
Fisherbrand™ Manuelle Schüttler
Zum Simulieren der Hin- und Herbewegung des menschlichen Handgelenks
Tube capacity: 6Kg DRY POWDER ROTATOR 240V
Einzigartig konstruierter Schüttler mit durchgängiger Mischbewegung des Pulvers, während es im Gefäß gedreht wird. Cole-Parmer™ Glas-Col Trockenpulverschüttler verfügen über eine einstellbare Neigungsfunktion und eine variable Drehzahlregelung.
Electrothermal™ STEM Orbital Shaker, 4 mm, RS 9000, 230 V
Der RS900 ist ein Heizungs-/Schüttlerreaktionsblock, der für kontinuierliches Erhitzen und Schütteln von Proben mit Touchscreen-Anpassung der Temperatur und Schüttelgeschwindigkeiten ausgelegt ist.
Thermo Scientific™ Thermalmischer mit Blöcken
Dieser vielseitige Mixer mit variabler Schüttelfrequenz- und Temperatursteuerung wurde für ein breites Anwendungsspektrum entwickelt und lässt sich durch ein Blockpaket ergänzen.
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Stapelbarer Inkubationsschüttler, Paket A
Sparen Sie wertvollen Platz im Labor mit diesen stapelbaren Schüttlern, die zwei bis drei übereinander gestapelt werden können, ohne dabei die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Schüttler, Wippschüttler und Rotatoren spielen eine zentrale Rolle beim Mischen und Verrühren einer großen Bandbreite an Probentypen in vielen biologischen, klinischen und industriellen Labors.
Sie bestehen grundsätzlich aus einer elektrischen Basismotoreinheit zum Antrieb von beweglichen Plattformen, Decks, Drehtellern, Trommeln oder andere Arten von Unterlagen, auf denen entsprechende Proben, oft mit Hilfe eines Adapters, gesichert sind. Die Geschwindigkeit des Motors kann je nach Bedarf für leichte Mischbewegungen bis hin zu Hochgeschwindigkeits-Mischbewegungen angepasst werden.
Schüttler bieten üblicherweise entweder wechselseitige Vor- und Rückbewegungen sowie orbitale oder handgelenksartige Bewegungen, während Wippschüttler wellenartige oder wippende Bewegungen ausführen. Rotatoren bewegen die darin verarbeiteten Proben entweder auf horizontaler oder vertikaler Ebene, wobei hier anpassbare Modelle mit einstellbaren Neigungen in allen Winkeln erhältlich sind.
Je nach Modellausführung von Schüttlern, Wippschüttlern und Rotatoren sind diese für Röhrchen, Mikroplatten, Zellkulturglaskolben, Flaschen oder andere ähnliche Behältnisse ausgelegt. Minischüttler sind klein und platzsparend, andere Schüttler, Wippschüttler und Rotatoren sind als standardmäßige Tischversionen und wiederum andere sind als freistehende und stapelfähige Versionen erhältlich. Weiterhin stehen feuchtigkeitsgeschützte und CO2-resistente Modelle speziell für Anwendungen in Kühlschränken, Inkubatoren oder anderen Behältnissen mit kontrollierter Umgebung zur Verfügung. Einige Schüttler sind für die Erwärmung, Inkubation oder Kühlung ausgelegt und werden mit einer Abdeckung zur Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrolle geliefert.
Viele Schüttler, Wippschüttler und Rotatoren werden über Mikroprozessoren gesteuert und umfassen programmierbare Funktionen, digitale Displays und Alarm-Funktionen.
Typische Anwendungsbereiche für Schüttler, Wippschüttler und Rotatoren sind unter anderem:
- Zell- und mikrobielle Kulturen
- Molekularbiologie, PCR, Genomik und Proteomik, einschließlich Gel- und Blot-Verarbeitung
- Klinische Chemie und Hämatologie
- Auflösen, Suspendieren oder Mischen von Medien, Chemikalien oder anderen präparativen Lösungen